主要文件
8.20598
Sigma-Aldrich
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
别名:
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30O5
CAS号:
分子量:
338.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
214-620-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
94-97 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
InChI 密鑰
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1