文件
8.20594
Sigma-Aldrich
Nitrofurantoin
(stabilised) for synthesis
别名:
Nitrofurantoin, 呋喃聚糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4O
CAS号:
分子量:
68.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-727-3
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
670 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
390 °C
expl. lim.
2.3-14.3 % (v/v)
mp
-86 °C
轉變溫度
flash point -36 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI 密鑰
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
規格
空气中的饱和浓度:1870 g/m3
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.936 - 0.938
鉴定(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-32.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-36 °C - closed cup