Key Documents
8.20418
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dibromopropionate
for synthesis
别名:
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 2,3-Dibromopropionic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8Br2O2
CAS号:
分子量:
259.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
222-941-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
211-214 °C/992 hPa
轉變溫度
flash point 91 °C
密度
1.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 - 1.790
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup