Key Documents
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
别名:
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18ClN
CAS号:
分子量:
187.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
211-560-2
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
效力
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
360 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
InChI 密鑰
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3