文件
8.13755
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8
for synthesis
别名:
Crown ether/Dibenzo-24-crown-8, Dibenzo-24-crown-8, 1,4,7,10,17,20,23,26-Octaoxa[10.10]orthocyclophane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32O8
CAS号:
分子量:
448.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
238-027-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
100-103 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H32O8/c1-2-6-22-21(5-1)29-17-13-25-9-10-27-15-19-31-23-7-3-4-8-24(23)32-20-16-28-12-11-26-14-18-30-22/h1-8H,9-20H2
InChI 密鑰
UNTITLLXXOKDTB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range (lower value): 101 - 104
Melting range (upper value): 101 - 105
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1