文件
540215
Sigma-Aldrich
PTP CD45 抑制剂
The PTP CD45 Inhibitor, also referenced under CAS 345630-40-2, controls the biological activity of PTP CD45. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
别名:
PTP CD45 抑制剂, N-(9,10-二氧代-9,10-二氢-菲-2-基)-2,2-二甲基丙酰胺,PTPase CD45抑制剂,P蛋白质酪氨酸磷酸酶CD45抑制剂,SF1670,PTP抑制剂XIX,PTP1B抑制剂VI,PTPN2/TCPTP抑制剂,SHP1抑制剂VII,YPTP1抑制剂,YOP Inhi
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H17NO3
分子量:
307.34
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
red-violet
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C19H17NO3/c1-19(2,3)18(23)20-11-8-9-13-12-6-4-5-7-14(12)16(21)17(22)15(13)10-11/h4-10H,1-3H3,(H,20,23)
InChI 密鑰
VZQDDSYKVYARDW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种具有细胞渗透性、有效、选择性、竞争性和可逆的CD45抑制剂(以pNPP为底物,IC50=200 nM,CD45 lck为3.8 µM,PTP1B lck为>30 µM),具有抗增殖特性。据报道,还可阻断有效阻断T细胞受体介导的增殖(IC50 = 100 nM)。与其他 1,2-萘二酮类似物相比,细胞毒性较低(CC50 = 3.5 µM)。菲二酮基团不用作硫醇氧化剂。10号染色体上缺失的磷酸酶张力蛋白同源物(PTEN)最有效的抑制剂之一,可增强多种细胞中的PIP3信号,并改善中性粒细胞减少相关肺炎小鼠模型中粒细胞输注的效果。
生化/生理作用
主靶
CD45,使用pNPP作为底物
产物不与ATP竞争。
可逆性:是
细胞可渗透性:是
靶标IC50:使用pNPP或磷酸化Ick505肽作为底物,对于CD45分别为200 nM或3.8 µM
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害(C)
其他說明
Li, Y., et al. 2011.Blood117, 6702.
Urbanek, R.A., et al. 2001.J. Med. Chem.44, 1777.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3