主要文件
1.94963
Supelco
Chromium(VI) oxide
EMPLURA®
别名:
Chromium(VI) oxide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
CrO3
CAS号:
分子量:
99.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI 密鑰
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3