文件
19-123-M
Sigma-Aldrich
星状孢子素
Staurosporine Streptomyces is a potent, cell-permeable, reversible, ATP-competitive and broad spectrum inhibitor of protein kinases.
别名:
PKC inhibitor, protein kinase C inhibitor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
品質等級
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
一般說明
适合用作体外和培养细胞中的 PKC 以及其他蛋白激酶的有效抑制剂。
應用
星状孢菌素已被用作蛋白激酶抑制剂,在蛋白水平上研究了泛素蛋白连接酶E3组分N-识别蛋白5 (UBR5)介导的CDC73调控。
生化/生理作用
星状孢菌素是一种广谱蛋白激酶抑制剂,属于吲哚卡巴唑家族。它被称为典型的ATP竞争性激酶抑制剂。星状孢菌素对各种癌症都有效。它通常用于诱导不同类型细胞的凋亡。
品質
通过蛋白激酶抑制分析进行了常规评估
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Staurosporine: a prototype of a novel class of inhibitors of tumor cell invasion?
C A O'Brian et al.
Journal of the National Cancer Institute, 82(22), 1734-1735 (1990-11-21)