Key Documents
1.46256
Millipore
Standard I Nutrient Agar
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106217
NACRES:
NA.74
品質等級
形狀
solid
特點
ready-to-use
pH值
7.4 ( in H2O)
應用
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
適合性
nonselective for
一般說明
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2