生物源
synthetic
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
powder or crystals
包裝
pkg of 1 kg (1371161000)
pkg of 100 g (1371160100)
pkg of 5 kg (1371165000)
溶解度
water: soluble (Up to 1.3M (room temp))
適合性
suitable for manufacturing use (cell culture media)
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
修饰的氨基酸是一类内部制造的具有特定特性的氨基酸衍生物,可增强细胞的培养过程。
与磷酸-L-酪氨酸二钠盐一起,新的修饰氨基酸S-磺基半胱氨酸钠盐可替代半胱氨酸以产生高浓度、中性的pH补料。两种修饰的氨基酸都消除了对碱性补料的需要,碱性补料通常用于确保未修饰的氨基酸酪氨酸和半胱氨酸的溶解性和稳定性。
与磷酸-L-酪氨酸二钠盐一起,新的修饰氨基酸S-磺基半胱氨酸钠盐可替代半胱氨酸以产生高浓度、中性的pH补料。两种修饰的氨基酸都消除了对碱性补料的需要,碱性补料通常用于确保未修饰的氨基酸酪氨酸和半胱氨酸的溶解性和稳定性。
我们的SAFC®高质量生物制药处理产品组合经过严格的质量控制程序并根据M-Clarity计划定义的MQ-500要求生产。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的上游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
M-Clarity计划
作为EMPROVE®计划的一部分,我们的原材料来自EMPROVE® Dossiers,该机构致力于提供全面、最新文档,以帮助您应对监管挑战、管理风险并改造制造流程。
我们全面的上游工艺化学品组合不仅为生物制药制造商提供优质原料,用于传统和新型治疗方法,还能够帮助他们更快地进入市场并简化监管挑战。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
特點和優勢
- 减少了分批补料过程的复杂性
- 在中性pH值下主补料中高浓度的修饰半胱氨酸
- 防止由于高pH进料引起的生物反应器中的腐蚀性冲击
- 制备过程更方便,污染风险更低
- 减少重组蛋白片段化并降低三硫键含量
- 在室温下具有更高的进料稳定性
聯結
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3