agency
traceable to NIST
品質等級
分析物功能類別
chemical oxygen demand (COD)
濃度
100 mg/L in H2O
技術
photometry: suitable
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该 Spectroquant® COD 标准溶液是一种高质量的实验室溶液,用于内部质量控制和方法控制。
这些Spectroquant®标准溶液是Spectroquant®系列即用型测试试剂盒和光度计的完美补充,特别适合于验证ISO、EN、APHA和EPA规定的国际规范方法。
请浏览标准物质质量等级 网站,查找不同等级标准品的全面介绍。
这些Spectroquant®标准溶液是Spectroquant®系列即用型测试试剂盒和光度计的完美补充,特别适合于验证ISO、EN、APHA和EPA规定的国际规范方法。
请浏览标准物质质量等级 网站,查找不同等级标准品的全面介绍。
應用
COD 标准溶液可用于检查光度测量系统(试剂、测量设备、操作)和工作模式。
特點和優勢
- 在 DIN EN ISO 9001:2008 认证的实验室中生产和测试
- 溶液已预先稀释到我们 Spectroquant® 检测试剂盒所需浓度范围内。无需在分析前进行稀释,因此避免了常见的误差来源
- 即用型稀释参考物质(RMs)以及增加的测量不确定度保证绝对精度
- 附有详细列出认证值(包括不确定度和失效日期)的分析证书(COA)
- 可直接追溯到美国国家标准与技术研究所(NIST)的标准参考材料(SRM)或美国药典(USP)
- 可靠且结果可重复
分析報告
浓度: 100 ± 3 mg/L i于 H2O中
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1