文件
1.00266
Supelco
标准比色液BY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (BY1-BY7), Certipur®
别名:
Brownish yellow color reference standards (identified sequentially from BY1 to BY7)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing BY1-BY7
產品線
Certipur®
應用
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
格式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该试剂盒包括一套七种棕黄色颜色参考标准品(从BY1到BY7按顺序识别)和3个空样品比色池。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
應用
颜色参考标准品可用作校准和/或质量控制标准品,用于根据欧洲药典方法1测定溶液的着色度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 保质期为3年的稳定溶液
  • 随附详细的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3