Key Documents
Z743301
Julabo external Pt 100 bath sensors
L × diam. 1200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
材料
PTFE-coated stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Julabo 8891006
長度 × 直徑
1200 mm × 6 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.