Key Documents
Z137189
Supelco
Ace 色谱柱
I.D. × L 25 mm × 51 cm, With fritted disc
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
等級
for chromatography
製造商/商標名
Ace Glass 590541
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
25 mm × 51 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
顶部有 #15 Ace-Thred 连接口和 2mm 孔,底部有固体 PTFE 塑料旋阀插头(锥度 1:5)。同时提供用于将 12.5 至 14mm 外径管连接至色谱柱的尼龙和 FETFE® O 型圈,也提供管道连接头。
注意:
使用管道连接器后就无需使用带衬套的 O 型圈。孔隙 70 至 100μm 的筛板被固定在色谱柱底部。
法律資訊
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.