主要文件
THSD1040
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, inert quartz
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS D1040
長度 × 直徑
116 mm × 9.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法律資訊
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)