Key Documents
SYNC381740
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
别名:
Synthware C381740, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS35/20
等級
for chromatography
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C381740
技術
HPLC: suitable
內徑 × 長度
13.4 mm × 457 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With 35/20 spherical joint.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.