Merck
SIK2110-10
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene - H4TCPB
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H22O8
分子量:
558.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
法律資訊
Product of SiKEMIA
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3