Key Documents
GF07393349
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 25 mm
别名:
NI800250
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 073-933-49
長度
5 m
線圈寬度
25 mm
厚度
0.025 mm