Merck
CBR01805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,4-thiadiazole
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2HClN2S
分子量:
120.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Clc1nncs1
InChI
1S/C2HClN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
InChI 密鑰
UHOKROAAKKMQQX-UHFFFAOYSA-N