Merck
936456
Sigma-Aldrich
Diisopropanolethanolamine
≥95%
别名:
1,1′-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)bis(propan-2-ol), 1,1′-[(2-Hydroxyethyl)imino]dipropan-2-ol, 1-[2-Hydroxyethyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Di-(2-hydroxypropyl)-ethanolamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19NO3
CAS号:
分子量:
177.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥95%
形狀
viscous liquid
顏色
Colorless to Yellow
bp
152 °C
密度
1.043 g/cm3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCN(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C8H19NO3/c1-7(11)5-9(3-4-10)6-8(2)12/h7-8,10-12H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
HHKUQCFQGCCLGA-UHFFFAOYSA-N
應用
1,​1′-​[(2-​Hydroxyethyl)​imino]​bis-2-propanol is used in the synthesis of a hierarchically branched dendritic polymer possessing multiple dendrons on a dendrimer-like backbone
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
354.2 °F
閃點(°C)
179 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)