Merck
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C4H9O3N
分子量:
197.14
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
InChI 密鑰
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3