Merck
734489
Sigma-Aldrich
5-溴-6-甲氧基-1-茚满酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9BrO2
分子量:
241.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
150-155 °C
SMILES 字串
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3