Merck
720119
Sigma-Aldrich
柠嗪酸-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
2,6-二羟基吡啶-4-羧酸-13C6, 2,6-二羟基异烟酸-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H5NO4
分子量:
161.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)