Merck
683019
Sigma-Aldrich
反式-4-溴肉桂醛
97%
别名:
E-3-(4-溴苯基)-2-丙烯醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7BrO
CAS号:
分子量:
211.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
78-82 °C
SMILES 字串
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI 密鑰
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3