化驗
95%
折射率
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
密度
1.231 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
InChI 密鑰
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup