Merck
488976
Sigma-Aldrich
(±)-可替宁-甲基-d3
99 atom % D
别名:
1-(甲基-d3)-5-(3-吡啶基)-2-吡咯烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10D3H9N2O
分子量:
179.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
(viscous liquid or solid)
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
colorless to yellow
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
InChI 密鑰
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)