Merck
456144
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-4-(氯甲基)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11ClO2
CAS号:
分子量:
150.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
描述
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
63 °C/37 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
應用
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup