Merck
424889
Sigma-Aldrich
七氟丁酸铑(II)二聚体
97%
别名:
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2
CAS号:
分子量:
1057.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: rhodium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
應用
近来用于大环化合物的催化制备以及手性 β-取代的 (E)-巴豆基硅烷的高效合成。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 36, 8723-8723 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 118, 7865-7865 (1996)