Merck
38223
Sigma-Aldrich
双(2,4,4-三甲基戊基)膦酸
technical, ~90% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H35O2P
CAS号:
分子量:
290.42
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
~90% (T)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.460
密度
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCCCCP(O)(=O)CCCCCC(C)C
InChI
1S/C16H35O2P/c1-15(2)11-7-5-9-13-19(17,18)14-10-6-8-12-16(3)4/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
GBNVBFGHGMAMDH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二异辛基膦酸是一种有机磷化合物。
應用
二异辛基膦酸 (DiOPA) 可用于以下研究:
  • 作为表面钝化配体在魔术大小的 CdSe 和 CdTe 纳米晶体的合成。
  • 作为萃取剂从硫酸盐溶液中萃取铟 (III)。
  • 作为配体,研究了四种铜配体体系在超临界 CO 2 中的溶解度。
  • 作为二价金属(Zn 2 + 、Cu 2 + 、Pb 2 + 、Cd 2 + 和 Cr 3 + )超临界流体萃取 (SFE) 的酸性配体 使用 CO 2 从砂子和粉煤灰中提取。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
226.4 °F - closed cup
閃點(°C)
108 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Extraction of heavy metals from fly ash and sand with ligands and supercritical carbon dioxide.
Kersch C, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 39(12), 4670-4672 (2000)
Synthesis of magic-sized CdSe and CdTe nanocrystals with diisooctylphosphinic acid.
Dukes III AD, et al.
Chemistry of Materials, 22(23), 6402-6408 (2010)
De la Rosa JR, et al.
Materials and Manufacturing Processes, 26(2), 304-310 (2011)
Extraction of indium (III) from sulfate solutions with organophosphorus acids.
Travkin VF, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 77(10), 1613-1617 (2004)
Taeyjuana Y Lyons et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(12), 3018-3027 (2017-03-01)
The increasing commercialization of consumer electronic products that make use of II-VI semiconductor quantum dots (QDs) has raised significant concerns about their impact on natural systems and human health once they are released into the environment at the end of