LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Composant de phase mobile
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon
column
Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase
5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate
1.2 mL/min
column temp.
50 °C
detector
ESI(+), m/z 100-400
injection
0.5 μL
Description
Remarque sur l'analyse
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.