Merck
GC Analysis of 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
GC Analysis of 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® CHIRALDEX G-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis and trans
98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven
70 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
injection
0.2 μL, 80:1 split
sample
2 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: 2,5-dimethoxytetrahydrofuran enantiomers
peak 3: meso-isomer