Merck
Acétates d′alditol sur Equity 1701
Acétates d’alditol sur Equity 1701 suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Equity-1701
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Equity-1701, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28372-U)
oven
220 °C
inj. temp.
220 °C
detector
FID, 260 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec @ 220 °C
injection
1 μL 25:1 split
sample
Alditol acetate mixes @ 500 ppm in methylene chloride (47880-U & 47881)