Fluconazole
Synonyme(s):
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12F2N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.27
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Forme physique
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement
Famille d'API
Type de matériau de référence
Technique
Showing 1-8 of 8
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif