Accéder au contenu
Merck
Cisplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard

Cisplatin

Cisplatin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s):
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
Formule linéaire :
Pt(NH3)2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.05
Numéro CE :

Products

Marque
Poids de la formule
Fabricant
Point de fusion (°C)
Forme physique
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Classe Markush
Groupement de type Markush
Taille de conditionnement
Famille d'API
Type de matériau de référence
Technique