Formamide solution
Formule empirique (notation de Hill):
CH3NO
Poids moléculaire :
45.04
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Format
Niveau de qualité
Classe Markush
Groupement de type Markush
Type de matériau de référence
Technique
Showing 1-3 of 3
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif