Merck
Poly(styrene-co-divinylbenzene) microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Poly(styrene-co-divinylbenzene) microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
Synonyme(s):
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH[C6H4(CHCH2)]]y
Numéro CAS:
Products
Catégorie de produit
Marque
Forme physique
Technique de séparation
Niveau de qualité
Particle Size (µm)
Dimension de pores (Å)
Technique
Showing 1-1 of 1