Merck
Oxyde de titane(IV) nanowires, diam. × L ~100 nm × 10 μm
Oxyde de titane(IV)
Oxyde de titane(IV) nanowires, diam. × L ~100 nm × 10 μm
Synonyme(s):
Blanc de titane, Dioxyde de titane, Titanium dioxide, Oxyde de titane(IV), Titanium(IV) oxide
Formule linéaire :
TiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.87
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Agence