Polymères biomédicaux
Les polymères sont une catégorie importante de biomatériaux qui peuvent être modifiés de façon à interagir spécifiquement avec certains systèmes biologiques, à des fins thérapeutiques ou diagnostiques. La composition moléculaire et l'architecture des polymères peuvent être ajustées de façon à améliorer les propriétés recherchées, par exemple la biodégradabilité, la biocompatibilité et la résistance mécanique. Notre gamme complète de biopolymères naturels et synthétiques inclut les suivants :
Polymères biodégradables
Les polymères biodégradables constituent une catégorie particulière de biopolymères qui peuvent subir une dégradation hydrolytique ou enzymatique pour donner des sous-produits naturels comme des gaz, de l'eau, de la biomasse et des sels inorganiques. Les polymères biodégradables sont couramment utilisés dans l'administration de médicaments à libération contrôlée/prolongée, l'ingénierie tissulaire et les implants prothétiques temporaires. Nous proposons des polymères biodégradables adaptés au but recherché avec divers poids moléculaires et différentes vitesses de dégradation.
Polymères naturels
Les polymères naturels sont des polymères provenant de sources naturelles, avec ou sans modifications chimiques. Les polymères naturels et leurs dérivés sont biodégradables et biocompatibles. Leur vitesse de dégradation est généralement inversement proportionnelle à l'ampleur de la modification chimique qu'ils ont subie. Notre gamme complète de polymères naturels englobe la gélatine, le collagène, la cellulose, l'amidon, la lignine, la chitine, le chitosane et divers polysaccharides, pour un large éventail d'applications biomédicales.
Copolymères à blocs
Les copolymères à blocs (ou copolymères séquencés) subissent une séparation par microphase et forment des morphologies ordonnées à l'équilibre. Ces morphologies peuvent être des micelles, des sphères, des cylindres, des lamelles ou des motifs de surface. Les copolymères à blocs présentant une distribution plus large des longueurs de chaîne sont employés comme tensioactifs/détergents et sont utiles dans les applications de chimie sol-gel et d'administration de médicaments.
Molécules dendritiques
Nous proposons une sélection variée de molécules dendritiques. Les dendrimères, les dendrons et les molécules dendritiques linéaires sont une famille de macromolécules de synthèse contenant de nombreuses ramifications, et donc une multitude de groupements périphériques. Ils adoptent des dimensions de l'ordre du nanomètre et peuvent être des candidats idéaux pour les applications d'administration de médicaments et de transfection de gènes.
Products
Documentation produit apparentée
Article : RESOMER® Biodegradable Polymers for Medical Device Applications Research
Article : Thermogelation of PLGA-block-PEG-block-PLGA Copoly
Article : Dendritic Polyester Scaffolds for Drug Delivery Applications
Article : Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers