1037033
USP
Anisyl propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzyl propionate
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
anisyl propionate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
277 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable