Key Documents
SAB1407197
Sigma-Aldrich
Anti-SIN3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0700
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~39.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIN3B(23309)
Immunogène
SIN3B (AAH63531.1, 1 a.a. ~ 353 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHAGGGSGGSGAGGPAGRGLSGARWGRSGSAGHEKLPVHVEDALTYLDQVKIRFGSDPATYNGFLEIMKEFKSQSIDTPGVIRRVSQLFHEHPDLIVGFNAFLPLGYRIDIPKNGKLNIQSPLTSQENSHNHGDGAEDFKQQVPYKEDKPQVPLESDSVEFNNAISYVNKIKTRFLDHPEIYRSFLEILHTYQKEQLNTRGRPFRGMSEEEVFTEVANLFRGQEDLLSEFGQFLPEAKRSLFTGNGPCEMHSVQKNEHDKTPEHSRKRSRPSLLRPVSAPAKKKMKLRGTKDLSIAAVGKYGTLQEFSFFDKVRRVLKSQEVYENFLRCIALFNQELVSGSELLQLVSPFLG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ye Zheng et al.
Endocrinology, 155(11), 4507-4520 (2014-07-31)
Endocrine regulation of uterine biology is critical for embryo receptivity and human reproduction. Uterine endometrium depends on extrinsic sex steroid input and hence likely has mechanisms that enable adaptation to hormonal variation. Emerging evidence suggests that sex steroid bioavailability in