MAK219
Tyrosine Colorimetric Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
neurological disorders
Température de stockage
−20°C
Description générale
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- Tyr Assay Buffer
- Tyr Enzyme Mix
- Tyr Standard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)