Key Documents
A9791
Sigma-Aldrich
Asialoglycophorin from Human Blood Type MN
lyophilized powder
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
human blood (type MN)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Concentration
30.00-50.00% (Lowry)
Température de stockage
−20°C
Application
Glycophorin is the major sialylated protein of the erythrocyte membrane. Product A9791 is asialoglycophorin from human blood type MN. Glycophorin has been inserted into target cells, by electropulsation, to study resistance to natural killer cells .
Actions biochimiques/physiologiques
M and N active glycopeptides have identical amino acid sequences, except at residues 1 and 5, and glycosylated residues 2 to 4, which contain approximately 5 sialic acid groups. The removal of sialic acid from glycophorin destroys M and N activity. Glycophorin A may be involved in the resistance of target cells to natural killing.
Autres remarques
Predominantly asialoglycophorin A
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
K el Ouagari et al.
The Journal of biological chemistry, 270(45), 26970-26975 (1995-11-10)
Glycophorin A is a protein with an abundant glycosylation (60% carbohydrate by weight), and studies have suggested that resistance of target cells to natural killing may be correlated with the level of glycophorin A expression. To assess the role of