45668
2,4,5-T methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-14-9(13)4-15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
JUCNGUOYQGHBJC-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable