07-4110
Dimethylamine solution
CP, 50% in H2O
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
50% in H2O
pH
14
Densité
0.824 g/cm3
Chaîne SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F
Point d'éclair (°C)
-32 °C