MABS1118
Anti-Cdc4 (FBXW7) Antibody, clone 9D8.1
clone 9D8.1, from mouse
Synonyme(s) :
F-box/WD repeat-containing protein 7, Archipelago, F-box and WD-40 domain protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, hAgo, hCdc4, Homolog of C elegans sel-10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9D8.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBXW7(55294)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc4 (FBXW7) in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable