MABF2247
Anti-ISG15 Antibody, clone 3C2
Synonyme(s) :
IP17, Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, Ubiquitin cross-reactive protein, Ubiquitin-like protein ISG15
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C2, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 17.9 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Isg15(100038882)
Spécificité
Immunogène
Application
Isotype testing: Identity confirmation by isotyping test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be Armenian hamster IgG.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ISG15 in primary mouse embryonic fibroblasts infected with Chikungunya virus.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ISG15 in Western Blotting applications (Lenschow, D.J., et al. (2005). J Virol. 79(22):13974-83; Lenschow, D.J., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(4):1371-6; Fan, J-B., et al. (2015). Sci Rep. 5:12704).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable