AB3075
Anti-Aquaporin 7 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
AQP7
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
1 of 4
Cet article | 8.18392 | 8.01113 | 8.01111 |
---|---|---|---|
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
form solid | form powder | form crystals | form crystals |
storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
mp 115-118 °C | mp 217-220 °C | mp 55-58 °C | mp 157-160 °C |
bp 159 °C/13 hPa | bp - | bp 209-211 °C/1013 hPa | bp 274 °C/1013 hPa |
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1-10 μg/mL using Chemiluminescence technique
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL when tested against 1 μg/mL of the immunogen peptide.
Immunohistochemistry: We recommend using the affinity purified antibody at 2-10 μg/mL in paraformaldehyde fixed sections of tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable