Key Documents
524545
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, E. coli
Synonyme(s) :
Phosphatase, Alkaline, E. coli
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥500 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
pl 
4.5
Activité étrangère
Non-specific endonuclease, RNase, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native alkaline phosphatase from E. coli. A dimeric zinc- and magnesium-containing protein. A non-specific phosphomonoesterase with a pI of 7.5.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Définition de l'unité
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of pNPP per min at 25°C in Tris-HCl, pH 8.0.
Forme physique
In 50 mM Tris-HCl, 50% glycerol, pH 7.5.
Autres remarques
Reid, T.W. and Willson, I.B. 1971. Enzymes4, 383.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1