Key Documents
R739448
3-(1H-BENZIMIDAZOL-1-YL)-N'-(4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)-2-METHYLPROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.452
Numéro MDL:
Autres remarques