Unidades Amicon®
Concentre sus proteínas, no las pierda. Recupere con fiabilidad las proteínas cuando las concentre con los ultrafiltros Amicon®. Las unidades de ultrafiltración Amicon® proporcionan un método rápido y fiable para concentrar proteínas y otras biomoléculas, separar componentes de muestras biológicas y medioambientales por peso molecular, y desalar y dializar proteínas y anticuerpos para la preparación de muestras. Hemos diseñado los filtros Amicon® Ultra con membranas de celulosa regenerada Ultracel® de baja adsorción para garantizar cortes de peso molecular más precisos y una elevada recuperación de proteínas.
Products
Recursos de productos relacionados
CÓMO SELECCIONAR UN FILTRO AMICON® ULTRA
- Determine el volumen de partida de su muestra
- Determine el peso molecular (PM) de su macromolécula de interés y elija una membrana de ultrafiltración con un punto de corte de peso molecular (MWCO) 2-3 veces más pequeño que el peso molecular de su macromolécula.
- Seleccione el tamaño del envase
FILTROS PARA CENTRÍFUGA AMICON® ULTRA
Los filtros para centrífuga Amicon® Ultra proporcionan una ultrafiltración rápida con elevados factores de concentración de matrices de muestras diluidas y complejas. El diseño vertical y la superficie de la membrana proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra y capacidad de concentrar factores de concentración de hasta 80 veces.
Características:
- Recuperación elevada (90-98%): Membrana de celulosa regenerada Ultracel® en diferentes cortes de peso molecular
- Tiempos de procesamiento rápidos: La membrana vertical reduce la polarización de la concentración y el ensuciamiento de la membrana para tiempos de centrifugación ultra-rápidos en tan sólo 10–15 minutos
- Baja unión inespecífica: Membrana termosellada que minimiza los extraíbles finales
- Cómodo control de las muestras: carcasa traslúcida y gradaciones de volumen
- Acceso directo de la pipeta a la muestra que elimina la etapa de procesamiento para recuperar el concentrado
- Capacidad de giro inverso que proporciona recuperaciones uniformes y máximas de proteínas, incluso con muestras diluidas pequeñas
- Poca pérdida de muestra: el bloqueo automático físico del filtro evita el centrifugado hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra
- Amplia compatibilidad química: compatible con una variedad de disoluciones acuosas, pH 1 a 9
- Preparación de la muestra constante y fiable: factores de concentración predecibles, sin secado de la muestra
- Concentración rápida de proteínas: concentración de 25 a 80 veces en una sola etapa
Las unidades para centrífuga Amicon® Ultra se ofrecen con límites de peso molecular nominal (NMWL) de 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa y 100 kDa en cuatro volúmenes diferentes:
- Filtros de centrífuga Amicon® Ultra de 0,5 ml
- Filtros de centrífuga Amicon® Ultra de 2 ml
- Filtros de centrífuga Amicon® Ultra de 4 ml
- Filtros de centrífuga Amicon® Ultra de 15 ml
Aplicaciones:
- Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos
- Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLC
- Concentración de proteínas diluidas o pre-purificadas de los eluyentes de la columna
- Desalación, cambio de tampones y diálisis proteica
- Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas
ADAPTADORES AMICON® PRO
Los adaptadores Amicon®Pro están diseñados para utilizarse con unidades de filtración para centrífuga Amicon® Ultra para permitir múltiples procesos simultáneos de trabajo con proteínas, entre ellos, la diálisis, la diafiltración, la purificación por afinidad, el cambio de disoluciones tampón, la preparación de la muestra con ayuda de un filtro (FASP) y concentración. El adaptador Amicon®Pro es el único producto del mercado que ofrece la flexibilidad de realizar cualquier o todas las manipulaciones de la secuencia de trabajo con proteínas en una única unidad para la máxima recuperación sin transferencia de las muestras. La interfaz de diseño exclusivo entre la punta del tubo de intercambio y la unidad Amicon® Ultra permite un cambio de tampón de más del 99 % en un solo centrifugado.
El adaptador Amicon® Pro consta de una cámara de 10 ml para las fases de lavado y cambio de tampones, una frita que permite la inserción de resinas de afinidad y la elución y concentración simultáneas de proteínas y anticuerpos, y una punta de intercambio que regula el flujo para una diafiltración continua controlada.
Características:
- Flexibilidad: diseñado para el marcaje, la purificación, la concentración de la muestra o la diafiltración controlada simultáneas de anticuerpos y proteínas
- Mayor recuperación: elimina los pasos de transferencia de la muestra para reducir la pérdida de proteínas
- Ahorro de tiempo: combina varios procesos de trabajo con proteínas en un único dispositivo
Aplicaciones:
- Marcaje de anticuerpos
- Cambio de tampones con diafiltración continua
UNIDADES CON AGITACIÓN AMICON®
Las unidades con agitación Amicon®utilizan ultrafiltración presurizada (pUF) a elevados caudales para procesar grandes volúmenes de muestra para una concentración, diafiltración y cambio de tampones rápidos. Se aplica directamente la presión de gas a la unidad para la filtración. Son membranas de filtración compatibles las membranas Ultracel® RC (celulosa regenerada) y Biomax® PES (polietersulfona), que se ofrecen en un amplio intervalo de límites de peso molecular nominal, desde 1k Da hasta 500 kDa. Los solutos con peso molecular por encima del punto de corte de peso nominal (NMWCO) de la membrana se retienen en la unidad, mientras que el agua y los solutos cuyo peso molecular sea inferior al punto de corte pasan al filtrado y salen de la unidad.
Características:
- Gran volumen de ultrafiltración: se ofrecen en tres tamaños diferentes para manejar volúmenes de 50 ml a 400 ml, con un depósito externo opcional de 800 ml para ampliar la capacidad
- Concentración suave de la muestra: la agitación magnética minimiza la polarización de la concentración y la desnaturalización por fuerzas mecánicas
- Ultrafiltración rápida: caudales elevados para disoluciones con una concentración de macromoléculas de de hasta un 10 %
- Reutilizables y esterilizables en autoclave: Las unidades con agitación Amicon® pueden esterilizarse en autoclave
- Configuración fácil y segura: conectores rápidos a los tubos
- Características de seguridad integradas: con las roscas de tornillo y una válvula de descarga de presión, no hay necesidad de carcasa externa. Esto significa un montaje y desmontaje más sencillos y una confirmación muy clara de que el dispositivo está correctamente montado.
Aplicaciones
- Concentración, diafiltración y cambio de disoluciones tampón para disoluciones de macromoléculas, como proteínas, enzimas, anticuerpos y virus.